Print…
4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1251-1G A1251-5G
TCIAA1251-1GEA 123 EUR
TCIAA1251-1G TCIAA1251-5G
4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (por análise titulométrica)
4-Amino-4'-nitrobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00093527
Número CAS: 1211-40-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C