Print…
Diisopropyl azodicarboxylate 40% ∼1.9 mol/L em tolueno
Fornecedor: TCI
Perigo
A1246-25G A1246-250G A1246-100G
TCIAA1246-25GEA 18 EUR
TCIAA1246-25G TCIAA1246-250G TCIAA1246-100G
Diisopropyl azodicarboxylate 40% ∼1.9 mol/L em tolueno
Diisopropyl azodicarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008875
Número CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 40.0 to 44.0 w/w%