2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1235-25G
A1235-500G
A1235-100G
TCIAA1235-25GEA
17
EUR
TCIAA1235-25G
TCIAA1235-500G
TCIAA1235-100G
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Fórmula:
C₇H₁₃NO₂ Ponto de ebulição: 161°C Ponto de Inflamação: 59°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00038233 Número CAS: 2439-35-2 EINECS: 219-460-0 UN: 3302 ADR: 6.1,II |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |