Print…
Cyclohexyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic Acid Cyclohexyl Ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1208-25ML A1208-500ML
TCIAA1208-25MLEA 16 EUR
TCIAA1208-25ML TCIAA1208-500ML
Cyclohexyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Cyclohexyl acrylate
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 184°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00046349
Número CAS: 3066-71-5
EINECS: 221-319-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %