Print…
1-Acetoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenyl acetate, Isoeugenol acetate, Acetylisoeugenol
A1184-25G A1184-500G
TCIAA1184-25GEA 16 EUR
TCIAA1184-25G TCIAA1184-500G
1-Acetoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Acetoxy-2-methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 283°C
Número MDL : MFCD00026984
Número CAS: 93-29-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency