Print…
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1173-10G A1173-25G
TCIAA1173-10GEA 98 EUR
TCIAA1173-10G TCIAA1173-25G
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de Inflamação: 140°C
Número MDL : MFCD00082638
Número CAS: 114715-39-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.3 to -9.6 deg (C=5, H2O)