Print…
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1171-25G A1171-5G
TCIAA1171-25GEA 221 EUR
TCIAA1171-25G TCIAA1171-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00143191
Número CAS: 122536-77-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +22.0 deg (C=1, EtOH)