Print…
N-(2-Aminoethyl)glycine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
A1153-1G A1153-100MG
TCIAA1153-1GEA 99 EUR
TCIAA1153-1G TCIAA1153-100MG
N-(2-Aminoethyl)glycine ≥97.0% (por análise titulométrica)
N-(2-Aminoethyl)glycine
Fórmula: C₄H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Número MDL : MFCD00144824
Número CAS: 24123-14-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity