Print…
2,3-Butanedione monoxime, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diacetyl monoxime
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 217 EUR
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butanedione monoxime, Supelco®
2,3-Butanedione monoxime
Fórmula: C₄H₇NO₂
Peso Molecular: 101.11 g/mol
Ponto de ebulição: 185
Ponto de Fusão: 74
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002116
Número CAS: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=68e99df29d7f57fcd70c0a29a51eae21e3d49ce4&prid=web&clid=SAPDAM