Print…
2-Anthracenecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1150-1G A1150-5G
TCIAA1150-1GEA 143 EUR
TCIAA1150-1G TCIAA1150-5G
2-Anthracenecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Anthracenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00142865
Número CAS: 613-08-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %