Print…
Angelic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1136-1G A1136-5G
TCIAA1136-1GEA 76 EUR
TCIAA1136-1G TCIAA1136-5G
Angelic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Angelic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002654
Número CAS: 565-63-9
EINECS: 209-284-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00646
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency