3-Ethynylaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
A1122-25G
A1122-5G
TCIAA1122-25GEA
82
EUR
TCIAA1122-25G
TCIAA1122-5G
3-Ethynylaniline ≥98.0% (por GC)
3-Ethynylaniline
Fórmula:
C₈H₇N Ponto de ebulição: 120°C |
Número MDL :
MFCD00014779 Número CAS: 54060-30-9 EINECS: 258-944-6 |
|
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |