Print…
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1113-5G A1113-1G
TCIAA1113-5GEA 397 EUR
TCIAA1113-5G TCIAA1113-1G
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₈H₁₆N₂O
Número MDL : MFCD00059021
Número CAS: 115445-29-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %