3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A1113-5G
A1113-1G
TCIAA1113-5GEA
397
EUR
TCIAA1113-5G
TCIAA1113-1G
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine
Fórmula:
C₈H₁₆N₂O |
Número MDL :
MFCD00059021 Número CAS: 115445-29-9 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |