Print…
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
A1109-25G A1109-5G
TCIAA1109-25GEA 239 EUR
TCIAA1109-25G TCIAA1109-5G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Fórmula: C₄H₄ClN₃O
Número MDL : MFCD00006093
Número CAS: 1194-21-4
EINECS: 214-785-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %