Print…
N-Acetylneuraminic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A1105-100MG A1105-1G A1105-5G
TCIAA1105-100MGEA 34 EUR
TCIAA1105-100MG TCIAA1105-1G TCIAA1105-5G
N-Acetylneuraminic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Acetylneuraminic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₉
Ponto de Fusão: 186°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006620
Número CAS: 131-48-6
EINECS: 205-023-1
Merck Index: 14,08484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92df6f65b5a84ac4bd3ff3e127bcdbfb2943cc95&vid=b377dd2d60b88928852c114c269605ea8860fe93&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1,H2O)