Print…
(-)-O-Acetyl-L-malic anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1101-25G A1101-5G
TCIAA1101-25GEA 215 EUR
TCIAA1101-25G TCIAA1101-5G
(-)-O-Acetyl-L-malic anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fórmula: C₆H₆O₅
Número MDL : MFCD00082708
Número CAS: 59025-03-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=5, CHCl3)