Print…
2-Methylpentyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1079-25ML A1079-500ML
TCIAA1079-25MLEA 27 EUR
TCIAA1079-25ML TCIAA1079-500ML
2-Methylpentyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Methylpentyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD00060103
Número CAS: 7789-99-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %