Print…
Aspartame
Fornecedor: TCI
A0997-1G A0997-25G
TCIAA0997-1GEA 16 EUR
TCIAA0997-1G TCIAA0997-25G
Aspartame
Proteínas e Peptídeos
  • Specific rotation [a]20/D: +12,0 to +17,0° (C=4, 15 mol/L Formic acid)
  • Water: Max. 4,5%
  • EINECS: 245-261-3
  • Merck Index_V14: 14,00839