Print…
3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0982-25ML A0982-500ML
TCIAA0982-25MLEA 16 EUR
TCIAA0982-25ML TCIAA0982-500ML
3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (por GC)
3,5,5-Trimethylhexyl acetate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 209°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00026336
Número CAS: 58430-94-7
EINECS: 261-245-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %