Print…
Acetyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0976-25G A0976-5G
TCIAA0976-25GEA 491 EUR
TCIAA0976-25G TCIAA0976-5G
Acetyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Acetyl sulphide
Fórmula: C₄H₆O₂S
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00008753
Número CAS: 3232-39-1
EINECS: 221-774-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&vid=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %