Print…
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Acetic Acid 3-Methoxy-3-methylbutyl Ester
A0964-500ML A0964-25ML
TCIAA0964-500MLEA 66 EUR
TCIAA0964-500ML TCIAA0964-25ML
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (por GC)
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00059340
Número CAS: 103429-90-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %