Print…
Ethyl (2-amino-4-thiazolyl)acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)acetate, Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
A0955-25G A0955-500G
TCIAA0955-25GEA 25 EUR
TCIAA0955-25G TCIAA0955-500G
Ethyl (2-amino-4-thiazolyl)acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl (2-amino-4-thiazolyl)acetate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂S
Número MDL : MFCD00005330
Número CAS: 53266-94-7
EINECS: 258-452-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C