Print…
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0954-25G A0954-250G
TCIAA0954-25GEA 29 EUR
TCIAA0954-25G TCIAA0954-250G
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010068
Número CAS: 29676-71-9
EINECS: 249-769-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %