2-Phenoxyethyl acetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0935-25G
A0935-500G
TCIAA0935-25GEA
22
EUR
TCIAA0935-25G
TCIAA0935-500G
2-Phenoxyethyl acetate ≥99.0% (por GC)
2-Phenoxyethyl acetate
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de Inflamação: 141°C |
Número MDL :
MFCD00059336 Número CAS: 6192-44-5 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |