Print…
Oleyl acetate >60.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0934-25ML A0934-500ML
TCIAA0934-25MLEA 20 EUR
TCIAA0934-25ML TCIAA0934-500ML
Oleyl acetate >60.0% (por GC)
Oleyl acetate
Fórmula: C₂₀H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Inflamação: 190°C
Número MDL : MFCD00056326
Número CAS: 693-80-1
EINECS: 211-759-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %