Print…
2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
A0929-25ML A0929-500ML
TCIAA0929-25MLEA 33 EUR
TCIAA0929-25ML TCIAA0929-500ML
2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 152°C
Número MDL : MFCD00041912
Número CAS: 1421-89-2
EINECS: 215-827-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %