Print…
Aminoacetonitrile sulphate ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0912-25G A0912-500G
TCIAA0912-25GEA 28 EUR
TCIAA0912-25G TCIAA0912-500G
Aminoacetonitrile sulphate ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Aminoacetonitrile sulphate
Fórmula: C₄H₁₀N₄O₄S
Número MDL : MFCD00012851
Número CAS: 5466-22-8
EINECS: 226-772-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00412
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity