Print…
Cinnamyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0901-25ML A0901-500ML
TCIAA0901-25MLEA 16 EUR
TCIAA0901-25ML TCIAA0901-500ML
Cinnamyl acetate ≥97.0% (por GC)
Cinnamyl acetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de Inflamação: 118°C
Número MDL : MFCD00008722
Número CAS: 103-54-8
EINECS: 203-121-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %