Print…
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0886-25ML A0886-500ML
TCIAA0886-25MLEA 16 EUR
TCIAA0886-25ML TCIAA0886-500ML
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (por GC)
4-Methoxybenzyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 137°C
Ponto de Inflamação: 140°C
Número MDL : MFCD00038509
Número CAS: 104-21-2
EINECS: 203-185-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %