2,3-Butanedione monoxime ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Diacetyl monoxime
A14339.0E
A14339.22
A14339.36
A14339.0EEA
1180
EUR
A14339.0E
A14339.22
A14339.36
2,3-Butanedione monoxime ≥99%
2,3-Butanedione monoxime
Purity: 99%
CAS No.: 57-71-6
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 605582
MDL No.: MFCD00002116
Fórmula:
C₄H₇NO₂ Peso Molecular: 101.11 g/mol Ponto de ebulição: 185…186 °C Ponto de Fusão: 74…77 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002116 Número CAS: 57-71-6 EINECS: 200-348-5 |