Print…
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0841-25ML A0841-500ML A0841-100ML
TCIAA0841-25MLEA 17 EUR
TCIAA0841-25ML TCIAA0841-500ML TCIAA0841-100ML
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Acryloylmorpholine
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Inflamação: 127°C
Número MDL : MFCD00047413
Número CAS: 5117-12-4
EINECS: 418-140-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %