Print…
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(3-Aminopropyl)-2-methylhexahydropyridine, 2-Methyl-1-piperidinepropanamine, N-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline, 3-(2-Methylpiperidin-1-yl)propan-1-amine, 1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine, 1-(3-Aminopropyl)-2-pipecoline
A0833-25ML A0833-500ML
TCIAA0833-25MLEA 58 EUR
TCIAA0833-25ML TCIAA0833-500ML
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(3-Aminopropyl)-2-methylpiperidine
Fórmula: C₉H₂₀N₂
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00006517
Número CAS: 25560-00-3
EINECS: 247-102-3
UN: 3267
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %