Print…
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Amino-2-oxoethyl)pyridin-1-ium chloride
A0829-25G A0829-5G
TCIAA0829-25GEA 82 EUR
TCIAA0829-25G TCIAA0829-5G
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-(Carbamoylmethyl)pyridinium chloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂O
Número MDL : MFCD00032002
Número CAS: 41220-29-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %