Print…
Propyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetoacetic Acid Propyl Ester
A0817-25ML A0817-500ML
TCIAA0817-25MLEA 75 EUR
TCIAA0817-25ML TCIAA0817-500ML
Propyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Propyl acetoacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 194°C
Número MDL : MFCD00059405
Número CAS: 1779-60-8
EINECS: 217-223-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %