Print…
Amyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetoacetic Acid Pentyl Ester, Acetoacetic Acid Amyl Ester, Pentyl Acetoacetate
A0811-25ML A0811-500ML
TCIAA0811-25MLEA 28 EUR
TCIAA0811-25ML TCIAA0811-500ML
Amyl acetoacetate ≥98.0% (por GC)
Amyl acetoacetate
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 222°C
Número MDL : MFCD00059433
Número CAS: 6624-84-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %