Print…
2,3-Butanedione monoxime 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diacetyl monoxime
150371000 150375000 150370025
ACRO150371000EA 119 EUR
ACRO150371000 ACRO150375000 ACRO150370025
2,3-Butanedione monoxime 98%
2,3-Butanedione monoxime
Fórmula: C₄H₇NO₂
Peso Molecular: 101.11 g/mol
Ponto de ebulição: 185…186 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002116
Número CAS: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy
GC ≥97.5 %