Print…
Acetone dibutyl acetal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dibutoxypropane
A0782-25ML A0782-5ML
TCIAA0782-25MLEA 139 EUR
TCIAA0782-25ML TCIAA0782-5ML
Acetone dibutyl acetal ≥95.0% (por GC)
Acetone dibutyl acetal
Fórmula: C₁₁H₂₄O₂
Peso Molecular: 188.31 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00015248
Número CAS: 141-72-0
EINECS: 205-496-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %