Print…
N-Acetyl-DL-norleucine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ac-DL-Nle-OH
A0750-1G A0750-25G
TCIAA0750-1GEA 16 EUR
TCIAA0750-1G TCIAA0750-25G
N-Acetyl-DL-norleucine ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Acetyl-DL-norleucine
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Número MDL : MFCD00037272
Número CAS: 7682-16-8
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency