Print…
3-Aminocyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid, 3-AminocyclohexanecarboxylicAcid, 3-Aminocyclohexanecarboxylic acid (cis- and trans- mixture)
A0749-25G A0749-5G
TCIAA0749-25GEA 222 EUR
TCIAA0749-25G TCIAA0749-5G
3-Aminocyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por análise titulométrica)
3-Aminocyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Peso Molecular: 143.19 g/mol
Número MDL : MFCD00059562
Número CAS: 25912-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48517bc66c9e6a999a73099613b229721effddb9&vid=48517bc66c9e6a999a73099613b229721effddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %