Print…
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥90.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0744-25ML A0744-500ML
TCIAA0744-25MLEA 16 EUR
TCIAA0744-25ML TCIAA0744-500ML
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥90.0% (por GC) estabilizado
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate)
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD04113589
Número CAS: 25584-83-2
EINECS: 247-118-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers )