Print…
1-Adamantaneacetic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0736-25G A0736-5G
TCIAA0736-25GEA 202 EUR
TCIAA0736-25G TCIAA0736-5G
1-Adamantaneacetic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
1-Adamantaneacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00074728
Número CAS: 4942-47-6
EINECS: 225-585-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency