Print…
Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl adamantane-1-carboxylate
A0722-25G A0722-5G
TCIAA0722-25GEA 259 EUR
TCIAA0722-25G TCIAA0722-5G
Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1-adamantanecarboxylate
Fórmula: C₁₃H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 123°C
Número MDL : MFCD00078272
Número CAS: 2094-73-7
EINECS: 218-253-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %