Print…
1-Adamantanecarbonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
A0717-25G A0717-5G
TCIAA0717-25GEA 153 EUR
TCIAA0717-25G TCIAA0717-5G
1-Adamantanecarbonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Adamantanecarbonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₅ClO
Ponto de ebulição: 136°C
Número MDL : MFCD00074724
Número CAS: 2094-72-6
EINECS: 218-252-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency