Print…
Diisobutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Adipic Acid Diisobutyl Ester
A0706-25ML A0706-500ML
TCIAA0706-25MLEA 16 EUR
TCIAA0706-25ML TCIAA0706-500ML
Diisobutyl adipate ≥99.0% (por GC)
Diisobutyl adipate
Fórmula: C₁₄H₂₆O₄
Ponto de ebulição: 293°C
Ponto de Inflamação: 156°C
Número MDL : MFCD00053722
Número CAS: 141-04-8
EINECS: 205-450-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %