Print…
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0682-25G A0682-5G
TCIAA0682-25GEA 570 EUR
TCIAA0682-25G TCIAA0682-5G
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole
Fórmula: C₇H₆N₂S₂
Número MDL : MFCD00059164
Número CAS: 7442-07-1
EINECS: 231-184-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %