Print…
Diisopropyl adipate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0654-25ML A0654-500ML
TCIAA0654-25MLEA 17 EUR
TCIAA0654-25ML TCIAA0654-500ML
Diisopropyl adipate ≥99.0% (por GC)
Diisopropyl adipate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₄
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: –1°C
Ponto de Inflamação: 124°C
Número MDL : MFCD00026391
Número CAS: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&vid=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %