Print…
Sodium anthraquinone-2-sulphonate monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt monohydrate
A0508-25G A0508-500G
TCIAA0508-25GEA 17 EUR
TCIAA0508-25G TCIAA0508-500G
Sodium anthraquinone-2-sulphonate monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium anthraquinone-2-sulphonate monohydrate
Fórmula: C₁₄H₈O₅S
Número MDL : MFCD00149068
Número CAS: 153277-35-1
EINECS: 205-009-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency