Print…
p-Anisaldehyde ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0480-25ML A0480-500ML
TCIAA0480-25MLEA 31 EUR
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-Anisaldehyde ≥99.0% (por GC)
p-Anisaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Inflamação: 130°C
Número MDL : MFCD00003385
Número CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&vid=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %