Print…
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-Anilino-4-naphthol-2-sulphonic acid, 7-Anilino-4-naphthol-2-sulfonic acid, 7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic Acid, Phenyl J acid
A0467-25G A0467-500G
TCIAA0467-25GEA 32 EUR
TCIAA0467-25G TCIAA0467-500G
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid
Fórmula: C₁₆H₁₃NO₄S
Número MDL : MFCD00035714
Número CAS: 119-40-4
EINECS: 204-320-3
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %