Print…
Amylopectin hydrate (de milho ceroso) livre de amilose
Fornecedor: TCI
A0456-500G A0456-25G
TCIAA0456-500GEA 40 EUR
TCIAA0456-500G TCIAA0456-25G
Amylopectin hydrate (de milho ceroso) livre de amilose
Amylopectin hydrate
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n·xH₂O
Número MDL : MFCD00130510
Número CAS: 9037-22-3
EINECS: 232-911-6
Merck Index: 14,00481
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Total Nitrogen max. 0.06 %
Ash Content max. 0.1 %
Drying loss max. 14.0 %